4-Methyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B20608.06
B20608.06EA 123 EUR InStock
B20608.06
4-Methyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde 98%
4-Methyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde
Purity: 99% CAS No.: 68282-53-1 Molecular Formula: C5H6N2O Formula Weight: 110.12 Melting Point: 166-170° MDL No.: MFCD00173728
Formule: C₅H₆N₂O
Point de fusion: 166…170 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00173728
Numéro CAS: 68282-53-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité