1,3-Diphenyl-1-butanone 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
B20654.03
B20654.03EA 64.3 EUR InStock
B20654.03
1,3-Diphenyl-1-butanone 95%
1,3-Diphenyl-1-butanone
Purity: 95% CAS No.: 1533-20-6 Molecular Formula: C16H16O Formula Weight: 224.30 Melting Point: 68-72° MDL No.: MFCD00026345
Formule: C₁₆H₁₆O
Point de fusion: 68…72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00026345
Numéro CAS: 1533-20-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité