Methyl-3,5-dibromobenzoate ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 3,5-dibromobenzoate
B20668.06
B20668.06EA 93.3 EUR InStock
B20668.06
Methyl-3,5-dibromobenzoate ≥98%
Methyl-3,5-dibromobenzoate
Purity: 98% CAS No.: 51329-15-8 Molecular Formula: C8H6Br2O2 Formula Weight: 293.94 Melting Point: 61-64° Beilstein Reference: 2255855
Formule: C₈H₆Br₂O₂
MW: 293,94 g/mol
Point de fusion: 61…64 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082648
Numéro CAS: 51329-15-8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité