8-Hexadecanol ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B20734.22
B20734.22EA 0 EUR InStock
B20734.22
8-Hexadecanol ≥97%
8-Hexadecanol
Purity: 97% CAS No.: 19781-83-0 Molecular Formula: CH3(CH2)7CH(OH)(CH2)6CH3 Formula Weight: 242.45 MDL No.: MFCD00046733
Formule: C₁₆H₃₄O
MW: 242,45 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00046733
Numéro CAS: 19781-83-0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité