5-(4-Pyridyl)-1H-tetrazole ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
B20741.03
B20741.03EA 92.8 EUR InStock
B20741.03
5-(4-Pyridyl)-1H-tetrazole ≥98%
5-(4-Pyridyl)-1H-tetrazole
Purity: 98% CAS No.: 14389-12-9 Molecular Formula: C6H5N5 Formula Weight: 147.14 MDL No.: MFCD00068115
Formule: C₆H₅N₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00068115
Numéro CAS: 14389-12-9
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité