5-(2,3-Dichlorophényl)tétrazole ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B20921.06
B20921.06EA 546 EUR InStock
B20921.06
5-(2,3-Dichlorophényl)tétrazole ≥97%
5-(2,3-Dichlorophényl)tétrazole
Purity: 97% CAS No.: 175205-12-6 Molecular Formula: C7H4Cl2N4 Formula Weight: 215.04 Melting Point: 180-182° MDL No.: MFCD00068096
Formule: C₇H₄Cl₂N₄
Point de fusion: 180…182 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00068096
Numéro CAS: 175205-12-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité