1-Iodotridécafluorohexane 98+% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Perfluorohexyl iodide, Perfluoro-n-hexyl iodide, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Tridecafluoro-6-iodohexane, Perfluoro-1-iodohexane
Stabilization: Stabilised with copper
B20958.18
B20958.18EA 164 EUR InStock
B20958.18
1-Iodotridécafluorohexane 98+% stabilisé
1-Iodotridécafluorohexane
Purity: 98+%
CAS No.: 355-43-1
Molecular Formula: CF3(CF2)5I
Formula Weight: 445.95
Refractive Index: 1.3290
Melting Point: -45°
Boiling Point: 117°
Beilstein Reference: 1802118
MDL No.: MFCD00001063
Formule: C₆F₁₃I
MW: 445,95 g/mol
Point d'ébullition: 117 °C
Point de fusion: –45 °C
Densité: 2.063
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001063
Numéro CAS: 355-43-1
EINECS: 206-586-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité