2-Phenyl-1H-indole-3-carbaldehyde 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 3-Formyl-2-phenylindole, 2-Phenylindole-3-carboxaldehyde
B21041.06
B21041.06EA 113 EUR InStock
B21041.06
2-Phenyl-1H-indole-3-carbaldehyde 97%
2-Phenyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 25365-71-3 Molecular Formula: C15H11NO Formula Weight: 221.26 Melting Point: 249-253° MDL No.: MFCD00435481
Formule: C₁₅H₁₁NO
MW: 221,26 g/mol
Point de fusion: 249…253 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00435481
Numéro CAS: 25365-71-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité