Bis(diméthylamino)diméthylsilane 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B21119.22
B21119.22EA 176 EUR InStock
B21119.22
Bis(diméthylamino)diméthylsilane 97%
Bis(diméthylamino)diméthylsilane
Purity: 97% CAS No.: 3768-58-9 Molecular Formula: [(CH3)2N]2Si(CH3)2 Formula Weight: 146.31 Flash Point: -7°(19°F) Refractive Index: 1.4170 Melting Point: -98° Boiling Point: 128-129° Beilstein Reference: 1736095 UN No.: 2924 MDL No.: MFCD00008296
Formule: C₆H₁₈N₂Si
Point d'ébullition: 128…129 °C
Point de fusion: –98 °C
Densité: 0.807
Point d'éclair: –7 °C (19 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008296
Numéro CAS: 3768-58-9
EINECS: 223-200-1
ONU: 2924
ADR: 3,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité