1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B21166.14
B21166.14EA 655 EUR InStock
B21166.14
1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene ≥97%
1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene
Purity: 97% CAS No.: 12150-46-8 Molecular Formula: C34H28FeP2 Formula Weight: 554.40 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: ca 182° dec. MDL No.: MFCD00001422
Formule: C₃₄H₂₈FeP₂
Point de fusion: ∼ 182 °C (dec.)
Numéro MDL: MFCD00001422
Numéro CAS: 12150-46-8
EINECS: 430-420-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité