Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Chloro-2-fluorobenzène ≥98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

B21209.14
B21209.14EA 99.1 EUR InStock
B21209.14
1-Chloro-2-fluorobenzène ≥98%
1-Chloro-2-fluorobenzène
Purity: 98+%
CAS No.: 348-51-6
Molecular Formula: C6H4ClF
Formula Weight: 130.55
Flash Point: 31°(87°F)
Refractive Index: 1.5010
Melting Point: -43°
Boiling Point: 137-138°
Beilstein Reference: 1855301
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000533


Formule: C₆H₄ClF
MW: 130,55 g/mol
Point d'ébullition: 137…138 °C
Point de fusion: –43 °C
Densité: 1.242
Point d'éclair: 31 °C (87 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000533
Numéro CAS: 348-51-6
EINECS: 206-476-8
ADR: 3,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité