3-(2-Aminoéthyl)-5-hydroxyindole chlorhydrate ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 5-Hydroxytryptamine Hydrochloride
B21263.03 B21263.06 B21263.09 B21263.A1
B21263.03EA 122 EUR InStock
B21263.03 B21263.06 B21263.09 B21263.A1
3-(2-Aminoéthyl)-5-hydroxyindole chlorhydrate ≥98%
3-(2-Aminoéthyl)-5-hydroxyindole chlorhydrate
Purity: 98% CAS No.: 153-98-0 Molecular Formula: C10H12N2O.HCl Formula Weight: 212.68 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Sensitivity: Light Sensitive and Hygroscopic Appearance: White to pale cream Melting Point: 167-172° Beilstein Reference: 3570963 Merck Reference: 14,8463 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00012686
Formule: C₁₀H₁₃ClN₂O
MW: 212,68 g/mol
Point de fusion: 167…172 °C
Numéro MDL: MFCD00012686
Numéro CAS: 153-98-0
EINECS: 244-464-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,8463
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité