6-Thioguanine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 6-Mercaptoguanine, 2-Amino-6-purinethiol, 2-Amino-3,7-dihydro-6H-purine-6-thione, 2-Amino-6-mercaptopurine
B21280.03
B21280.03EA 82.8 EUR InStock
B21280.03
6-Thioguanine 98%
6-Thioguanine
Purity: 98% CAS No.: 154-42-7 Molecular Formula: C5H5N5S Formula Weight: 167.19 Odour: Odourless Melting Point: 360° Beilstein Reference: 157765 UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD00233553
Formule: C₅H₅N₅S
MW: 167,19 g/mol
Point de fusion: >360 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00233553
Numéro CAS: 154-42-7
EINECS: 205-827-2
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,9337
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité