tert-Butylchlorodiméthylsilane 50% (p/p) dans le toluène
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B21286.18
B21286.18EA 136 EUR InStock
B21286.18
tert-Butylchlorodiméthylsilane 50% (p/p) dans le toluène
tert-Butylchlorodiméthylsilane
CAS No.: 18162-48-6 Molecular Formula: C6H15ClSi Formula Weight: 150.73 Flash Point: 7°(45°F) Odour: Characteristic UN No.: 2924 MDL No.: MFCD00000501
Formule: C₆H₁₅ClSi
Densité: 0.87
Point d'éclair: 7 °C (45 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000501
Numéro CAS: 18162-48-6
EINECS: 242-042-4
ONU: 2924
ADR: 3,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité