Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine ≥98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

B21416.06
B21416.06EA 83.7 EUR InStock
B21416.06
4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine ≥98%
4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine
Purity: 98% CAS No.: 6299-25-8 Molecular Formula: C5H4Cl2N2S Formula Weight: 195.07 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Irritating Boiling Point: 135-136°/14mm Beilstein Reference: 127664 UN No.: 1759 MDL No.: MFCD00006086


Formule: C₅H₄Cl₂N₂S
MW: 195,07 g/mol
Point d'ébullition: 135…136 °C (14 mmHg)
Point de fusion: 38…42 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006086
Numéro CAS: 6299-25-8
EINECS: 228-577-6
ADR: 8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité