cis-Anhydride 1,2,3,6-tétrahydrophtalique 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: cis-4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic anhydride
B21431.30
B21431.30EA 29.9 EUR InStock
B21431.30
cis-Anhydride 1,2,3,6-tétrahydrophtalique 95%
cis-Anhydride 1,2,3,6-tétrahydrophtalique
Purity: 95% CAS No.: 935-79-5 Molecular Formula: C8H8O3 Formula Weight: 152.15 Melting Point: 97-103° Beilstein Reference: 82341
Formule: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Point de fusion: 97…103 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005916
Numéro CAS: 935-79-5
EINECS: 213-308-7
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité