Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Perfluoro-1,3,5-trimethylcyclohexane mélange d'isomères, tech.

Fournisseur: Thermo Scientific

B21500.18
B21500.18EA 138 EUR InStock
B21500.18
Perfluoro-1,3,5-trimethylcyclohexane mélange d'isomères, tech.
Perfluoro-1,3,5-trimethylcyclohexane
CAS No.: 374-76-5 Molecular Formula: C9F18 Formula Weight: 450.07 Refractive Index: 1.2970 Melting Point: -68° Boiling Point: 125-128° MDL No.: MFCD00066614


Formule: C₉F₁₈
Point d'ébullition: 125…128 °C
Point de fusion: –68 °C
Densité: 1.888
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066614
Numéro CAS: 374-76-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité