2-Chlorostyrène ≥97% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Stabilization: Stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol (TBC) 0.10 %
B21551.14
B21551.14EA 209 EUR InStock
B21551.14
2-Chlorostyrène ≥97% stabilisé
2-Chlorostyrène
Stabilized with 0.1% 4-tert-butylcatechol
Purity: 98% CAS No.: 2039-87-4 Molecular Formula: C8H7Cl Formula Weight: 138.60 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 65°(149°F) Refractive Index: 1.5650 Odour: Pungent Melting Point: -63° Boiling Point: 189° Beilstein Reference: 2038863 MDL No.: MFCD00000567
Formule: C₈H₇Cl
Point d'ébullition: 189 °C
Point de fusion: –63 °C
Densité: 1.091
Point d'éclair: 65 °C (149 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000567
Numéro CAS: 2039-87-4
EINECS: 218-026-8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité