9-Fluorenone hydrazone 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B21706.14
B21706.14EA 90 EUR InStock
B21706.14
9-Fluorenone hydrazone 97%
9-Fluorenone hydrazone
Purity: 98+% CAS No.: 13629-22-6 Molecular Formula: C13H10N2 Formula Weight: 194.24 Melting Point: 150-154° Beilstein Reference: 1910575 MDL No.: MFCD00016357
Formule: C₁₃H₁₀N₂
Point de fusion: 150…154 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016357
Numéro CAS: 13629-22-6
EINECS: 237-116-8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité