4-Benzyl-N-(tert-butoxycarbonyl)-L-aspartate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: BOC-L-Aspartic acid 4-benzylester, 4-Benzyl N-Boc-L-aspartate, Boc-Asp(Obzl)-OH, Boc-Asp(OBzl)-OH, N-Boc-L-aspartic Acid 4-Benzyl Ester, N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-aspartic Acid 4-Benzyl Ester
B21758.06
B21758.06EA 32.2 EUR InStock
B21758.06
4-Benzyl-N-(tert-butoxycarbonyl)-L-aspartate 98%
4-Benzyl-N-(tert-butoxycarbonyl)-L-aspartate
Purity: 98% CAS No.: 7536-58-5 Molecular Formula: C16H21NO6 Formula Weight: 323.35 Melting Point: 110-112° MDL No.: MFCD00065564
Formule: C₁₆H₂₁NO₆
MW: 323,35 g/mol
Point de fusion: 110…112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00065564
Numéro CAS: 7536-58-5
EINECS: 231-406-8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité