7-Fluorobenzo-2-oxa-13-diazole-4-sulphonic acid ammonium salt 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
B21767.MF
B21767.MFEA 678 EUR InStock
B21767.MF
7-Fluorobenzo-2-oxa-13-diazole-4-sulphonic acid ammonium salt 99%
7-Fluorobenzo-2-oxa-13-diazole-4-sulphonic acid ammonium salt
Purity: 99% CAS No.: 84806-27-9 Molecular Formula: C6H6FN3O4S Formula Weight: 235.19 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: ca. 285-295°C dec. MDL No.: MFCD02682109
Formule: C₆H₆FN₃O₄S
Point de fusion: ∼285…295 °C (dec.)
Numéro MDL: MFCD02682109
Numéro CAS: 84806-27-9
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité