Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Chlorobutyramide 98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

B21783.06
B21783.06EA 72.6 EUR InStock
B21783.06
2-Chlorobutyramide 98%
2-Chlorobutyramide
Purity: 98% CAS No.: 7462-73-9 Molecular Formula: C4H8ClNO Formula Weight: 121.57 Melting Point: 74-76° Beilstein Reference: 1745706 MDL No.: MFCD00041477


Formule: C₄H₈ClNO
MW: 121,57 g/mol
Point de fusion: 74…76 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041477
Numéro CAS: 7462-73-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité