2-Pentylpropane-1,3-diol ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 2-Pentylpropane-1,3-diol, 2-Amyl-1,3-propanediol
B21800.06
B21800.06EA 103 EUR InStock
B21800.06
2-Pentylpropane-1,3-diol ≥97%
2-Pentylpropane-1,3-diol
Purity: 97% CAS No.: 25462-23-1 Molecular Formula: CH3(CH2)4CH(CH2OH)2 Formula Weight: 146.23 MDL No.: MFCD00801123
Formule: C₈H₁₈O₂
MW: 146,23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00801123
Numéro CAS: 25462-23-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité