3-Aminobenzènesulfonamide ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
B21857.06
B21857.06EA 28.8 EUR InStock
B21857.06
3-Aminobenzènesulfonamide ≥97%
3-Aminobenzènesulfonamide
Purity: 97+% CAS No.: 98-18-0 Molecular Formula: C6H8N2O2S Formula Weight: 172.21 Melting Point: 139-142° MDL No.: MFCD00035781
Formule: C₆H₈N₂O₂S
MW: 172,21 g/mol
Point de fusion: 139…142 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00035781
Numéro CAS: 98-18-0
EINECS: 202-646-0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité