Ammonium iron(III) hexacyanoferrate(II) hydrate, tech.
Fournisseur: Thermo Scientific
B21908.22
B21908.22EA 116 EUR InStock
B21908.22
Ammonium iron(III) hexacyanoferrate(II) hydrate, tech.
Ammonium iron(III) hexacyanoferrate(II) hydrate
CAS No.: 25869-00-5 Molecular Formula: (NH4)Fe[Fe(CN)6].xH2O Formula Weight: 285.83(anhy) MDL No.: MFCD01726733
Formule: (NH₄)Fe[Fe(CN)₆]·xH₂O
MW: 285,83 g/mol (anhy)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01726733
Numéro CAS: 25869-00-5
EINECS: 247-304-1
Merck Index: 14,7910
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité