2,4,6-Tris(trifluorométhyl)-1,3,5-triazine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B22001.06
B22001.06EA 96.6 EUR InStock
B22001.06
2,4,6-Tris(trifluorométhyl)-1,3,5-triazine ≥98%
2,4,6-Tris(trifluorométhyl)-1,3,5-triazine
Purity: 98% CAS No.: 368-66-1 Molecular Formula: C6F9N3 Formula Weight: 285.07 Flash Point: None Refractive Index: 1.3220 Boiling Point: 95-96° Beilstein Reference: 302339 MDL No.: MFCD00042436
Formule: C₆F₉N₃
Point d'ébullition: 95…96 °C
Densité: 1.596
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042436
Numéro CAS: 368-66-1
EINECS: 206-709-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité