Isothiocyanate de 3-(méthylthio)propyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 3-(Methylthio)propylisothiocyanate
B22150.09
B22150.09EA 57.1 EUR InStock
B22150.09
Isothiocyanate de 3-(méthylthio)propyle ≥98%
Isothiocyanate de 3-(méthylthio)propyle
Purity: 98% CAS No.: 505-79-3 Molecular Formula: CH3S(CH2)3NCS Formula Weight: 147.25 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.564 Odour: Pungent Boiling Point: 254° UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00209521
Formule: C₅H₉NS₂
MW: 147,27 g/mol
Point d'ébullition: 254 °C
Densité: 1.113
Point d'éclair: 110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00209521
Numéro CAS: 505-79-3
EINECS: 208-020-3
ADR: 8,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité