(Pentafluorophényl)acétonitrile ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl cyanide, 2-(Perfluorophenyl)acetonitrile, Pentafluorobenzyl cyanide, (2,3,4,5,6-Pentafluorophenyl)acetonitrile
B22239.06
B22239.06EA 131 EUR InStock
B22239.06
(Pentafluorophényl)acétonitrile ≥98%
(Pentafluorophényl)acétonitrile
Purity: 98% CAS No.: 653-30-5 Molecular Formula: C8H2F5N Formula Weight: 207.10 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4390 Boiling Point: 110-111°/17mm Beilstein Reference: 1882341 UN No.: 3276 MDL No.: MFCD00013814
Formule: (C₆F₅)CH₂CN
MW: 207,1 g/mol
Point d'ébullition: 110…111 °C (17 mmHg)
Densité: 1.610
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013814
Numéro CAS: 653-30-5
EINECS: 211-498-6
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité