Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Isobutylpyridine ≥99%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

B22349.06
B22349.06EA 80.2 EUR InStock
B22349.06
2-Isobutylpyridine ≥99%
2-Isobutylpyridine
Purity: 99% CAS No.: 6304-24-1 Molecular Formula: C9H13N Formula Weight: 135.21 MDL No.: MFCD02262142


Formule: C₉H₁₃N
Densité: 0.899
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02262142
Numéro CAS: 6304-24-1
EINECS: 228-606-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité