Acide 2-[(2-hydroxybenzoyl)oxy]benzoïque 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B22444.36
B22444.36EA 549 EUR InStock
B22444.36
Acide 2-[(2-hydroxybenzoyl)oxy]benzoïque 98%
Acide 2-[(2-hydroxybenzoyl)oxy]benzoïque
Purity: 98% CAS No.: 552-94-3 Molecular Formula: C14H10O5 Formula Weight: 258.23 Melting Point: 132-138° MDL No.: MFCD00020252
Formule: C₁₄H₁₀O₅
Point de fusion: 132…138 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00020252
Numéro CAS: 552-94-3
EINECS: 209-027-4
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité