Methyl-4-(chloromethyl)benzoate ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B22476.04
B22476.04EA 46.3 EUR InStock
B22476.04
Methyl-4-(chloromethyl)benzoate ≥97%
Methyl-4-(chloromethyl)benzoate
Purity: 97% CAS No.: 34040-64-7 Molecular Formula: C9H9ClO2 Formula Weight: 184.62 Melting Point: 39-40° Boiling Point: 160-165°/30mm UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00511224
Formule: C₉H₉ClO₂
Point d'ébullition: 160…165 °C (30 mmHg)
Point de fusion: 39…40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00511224
Numéro CAS: 34040-64-7
EINECS: 251-806-6
ADR: 8,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité