1-Acetylpyrene ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 1-(Pyren-1-yl)ethanone
B22483.88
B22483.88EA 62.6 EUR InStock
B22483.88
1-Acetylpyrene ≥97%
1-Acetylpyrene
Purity: 97% CAS No.: 3264-21-9 Molecular Formula: C18H12O Formula Weight: 244.29 Melting Point: 86-89° MDL No.: MFCD00021663
Formule: C₁₈H₁₂O
MW: 244,29 g/mol
Point de fusion: 86…89 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00021663
Numéro CAS: 3264-21-9
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité