5-tert-Butyl-N-carbobenzoxy-L-glutamate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B22557.06
B22557.06EA 68.3 EUR InStock
B22557.06
5-tert-Butyl-N-carbobenzoxy-L-glutamate 97%
5-tert-Butyl-N-carbobenzoxy-L-glutamate
Purity: 97% CAS No.: 3886-08-6 Molecular Formula: C17H23NO6 Formula Weight: 337.37 Melting Point: 85-88° Optical Rotation: -13° (c=2 in methanol) MDL No.: MFCD00038274
Formule: C₁₇H₂₃NO₆
Point de fusion: 85…88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00038274
Numéro CAS: 3886-08-6
EINECS: 223-421-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité