5-Méthoxy-2-méthylbenzothiazole ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
B22584.06
B22584.06EA 134 EUR InStock
B22584.06
5-Méthoxy-2-méthylbenzothiazole ≥97%
5-Méthoxy-2-méthylbenzothiazole
Purity: 97% CAS No.: 2941-69-7 Molecular Formula: C9H9NOS Formula Weight: 179.24 Refractive Index: 1.6100 Melting Point: 34-38° Beilstein Reference: 124232 MDL No.: MFCD00082664
Formule: C₉H₉NOS
MW: 179,24 g/mol
Point de fusion: 34…38 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082664
Numéro CAS: 2941-69-7
EINECS: 220-929-7
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité