O-Isopropylbenzoine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 2-Isopropoxy-1,2-diphenylethanone
B22654.22
B22654.22EA 120 EUR InStock
B22654.22
O-Isopropylbenzoine ≥98%
O-Isopropylbenzoine
Purity: 98+% CAS No.: 6652-28-4 Molecular Formula: C17H18O2 Formula Weight: 254.33 Melting Point: 76-79° Boiling Point: 180°/10mm MDL No.: MFCD00015025
Formule: C₁₇H₁₈O₂
MW: 254,33 g/mol
Point d'ébullition: 180 °C (10 mmHg)
Point de fusion: 76…79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015025
Numéro CAS: 6652-28-4
EINECS: 229-677-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité