(Methylthio)acetaldehyde dimethyl acetal ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (Methylthio)acetaldehydedimethylacetal
B22667.14
B22667.14EA 132 EUR InStock
B22667.14
(Methylthio)acetaldehyde dimethyl acetal ≥97%
(Methylthio)acetaldehyde dimethyl acetal
Purity: 97% CAS No.: 40015-15-4 Molecular Formula: CH3SCH2CH(OCH3)2 Formula Weight: 136.21 Flash Point: 53°(127°F) Refractive Index: 1.4528 Boiling Point: 170-171° Beilstein Reference: 773689 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00009848
Formule: C₅H₁₂O₂S
MW: 136,21 g/mol
Point d'ébullition: 170…171 °C
Densité: 1.022
Point d'éclair: 53 °C (127 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009848
Numéro CAS: 40015-15-4
ADR: 3,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité