N2,9-Diacetylguanine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: N,9-Diacetylguanine, 2-Acetamido-9-acetyl-6-oxopurine, N-(9-Acetyl-6-oxo-6,9-dihydro-1H-purin-2-yl)acetamide
B22709.06
B22709.06EA 32.4 EUR InStock
B22709.06
N2,9-Diacetylguanine 99%
N2,9-Diacetylguanine
Purity: 99% CAS No.: 3056-33-5 Molecular Formula: C9H9N5O3 Formula Weight: 235.20 Storage Temperature: -30°C to -10°C Melting Point: 284-286° MDL No.: MFCD00142116
Formule: C₉H₉N₅O₃
MW: 235,20 g/mol
Point de fusion: 284…286 °C
Numéro MDL: MFCD00142116
Numéro CAS: 3056-33-5
EINECS: 221-287-0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité