(Furfurylthio)acetone 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-((Furan-2-ylmethyl)thio)propan-2-one
B22724.06
B22724.06EA 43.3 EUR InStock
B22724.06
(Furfurylthio)acetone 96%
(Furfurylthio)acetone
Purity: 96% CAS No.: 58066-86-7 Molecular Formula: C8H10O2S Formula Weight: 170.23 MDL No.: MFCD02683098
Formule: C₈H₁₀O₂S
MW: 170,23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02683098
Numéro CAS: 58066-86-7
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité