5-Méthoxyindoline-2,3-dione ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Methoxy-1H-indole-2,3-dione, 5-Methoxyindoline-2,3-dione
B22742.06
B22742.06EA 56.6 EUR InStock
B22742.06
5-Méthoxyindoline-2,3-dione ≥98%
5-Méthoxyindoline-2,3-dione
Purity: 98% CAS No.: 39755-95-8 Molecular Formula: C9H7NO3 Formula Weight: 177.16 Melting Point: 199-202° MDL No.: MFCD00169023
Formule: C₉H₇NO₃
MW: 177,16 g/mol
Point de fusion: 199…202 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00169023
Numéro CAS: 39755-95-8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité