1,12-Dodécanediol ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
B22885.14
B22885.14EA 49.6 EUR InStock
B22885.14
1,12-Dodécanediol ≥99%
1,12-Dodécanediol
Purity: 99% CAS No.: 5675-51-4 Molecular Formula: HO(CH2)12OH Formula Weight: 202.34 Melting Point: 81-84° Boiling Point: 188-190°/12mm MDL No.: MFCD00004755
Formule: C₁₂H₂₆O₂
Point d'ébullition: 188…190 °C (12 mmHg)
Point de fusion: 81…84 °C
Densité: 1.08 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004755
Numéro CAS: 5675-51-4
EINECS: 227-133-9
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité