Acide phénylphosphonique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B22939.22
B22939.22EA 55.7 EUR InStock
B22939.22
Acide phénylphosphonique ≥98%
Acide phénylphosphonique
Purity: 98% CAS No.: 1571-33-1 Molecular Formula: C6H7O3P Formula Weight: 158.09 Melting Point: 160-162° Beilstein Reference: 2245168 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00002136
Formule: C₆H₇O₃P
Point de fusion: 160…162 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002136
Numéro CAS: 1571-33-1
EINECS: 216-388-1
ONU: 3261
ADR: 8,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité