sec-Butylbenzène ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B22962.AC
B22962.ACEA 26.5 EUR InStock
B22962.AC
sec-Butylbenzène ≥99%
sec-Butylbenzène
Purity: 99%
CAS No.: 135-98-8
Molecular Formula: C10H14
Formula Weight: 134.22
Flash Point: 52°(125°F)
Refractive Index: 1.4900
Odour: Aromatic
Melting Point: -75°
Boiling Point: 173-174°
Beilstein Reference: 1903902
Merck Reference: 14,1550
UN No.: 2709
MDL No.: MFCD00009329
Formule: C₆H₅CH(CH₃)CH₂CH₃
Point d'ébullition: 173…174 °C
Point de fusion: –75 °C
Densité: 0.862
Point d'éclair: 52 °C (125 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009329
Numéro CAS: 135-98-8
EINECS: 205-227-0
ONU: 2709
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bb1eb7754ba9f4f037280b9010ef49cadd1a43c7&vid=d32e383af74575be997125b4f7121f54764ab833&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité