Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(R)-(-)-2,2-Diméthyl-1,3-dioxolanne-4-ylméthanol 96%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

B23037.06
B23037.06EA 117 EUR InStock
B23037.06
(R)-(-)-2,2-Diméthyl-1,3-dioxolanne-4-ylméthanol 96%
(R)-(-)-2,2-Diméthyl-1,3-dioxolanne-4-ylméthanol
Purity: 96% CAS No.: 14347-78-5 Molecular Formula: C6H12O3 Formula Weight: 132.18 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 80°(176°F) Refractive Index: 1.4350 Boiling Point: 82-83°/14mm Beilstein Reference: 80117 Merck Reference: 14,5213 Optical Rotation: -11.5° (c=5 in methanol) MDL No.: MFCD00003213


Formule: C₆H₁₂O₃
MW: 132,16 g/mol
Point d'ébullition: 82…83 °C (14 mmHg)
Densité: 1.066
Point d'éclair: 80 °C (176 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003213
Numéro CAS: 14347-78-5
EINECS: 405-320-8
Merck Index: 14,5213
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité