4-Méthoxyobenzophénone ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: p-Methoxybenzophenone, (4-Methoxyphenyl)(phenyl)methanone
B23123.14
B23123.14EA 54.7 EUR InStock
B23123.14
4-Méthoxyobenzophénone ≥98%
4-Méthoxyobenzophénone
Purity: 98+% CAS No.: 611-94-9 Molecular Formula: C14H12O2 Formula Weight: 212.25 Melting Point: 60-63° Boiling Point: 354-356° MDL No.: MFCD00008403
Formule: C₁₄H₁₂O₂
MW: 212,25 g/mol
Point d'ébullition: 354…356 °C
Point de fusion: 60…63 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008403
Numéro CAS: 611-94-9
EINECS: 210-285-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité