(±)-Acide 2-phénylbutyrique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (±)-2-Phenylbutanoic acid, 2-Phenylbutanoic acid
B23222.22
B23222.22EA 60.2 EUR InStock
B23222.22
(±)-Acide 2-phénylbutyrique ≥98%
(±)-Acide 2-phénylbutyrique
Purity: 98% CAS No.: 90-27-7 Molecular Formula: C10H12O2 Formula Weight: 164.20 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5150 Melting Point: 40-44° Boiling Point: 270-272° Beilstein Reference: 509876 MDL No.: MFCD00002667
Formule: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,2 g/mol
Point d'ébullition: 270…272 °C
Point de fusion: 40…44 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002667
Numéro CAS: 90-27-7
EINECS: 201-982-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité