Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bathophenanthrolinedisulphonic acid disodium salt hydrate ≥98%

Fournisseur: Thermo Scientific

B23244.MD
B23244.MDEA 47.1 EUR InStock
B23244.MD
Bathophenanthrolinedisulphonic acid disodium salt hydrate ≥98%
Bathophenanthrolinedisulphonic acid disodium salt hydrate
Purity: 98% CAS No.: 52746-49-3 Molecular Formula: C24H14N2Na2O6S2.xH2O Formula Weight: 536.48(anhy) Melting Point: 300° MDL No.: MFCD00149310


Formule: C₂₄H₁₄N₂Na₂O₆S₂·H₂O
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149310
Numéro CAS: 52746-49-3
EINECS: 258-152-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité