Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

2-Methyl-1,3-dithiolane 99%

Fournisseur: Thermo Scientific

B23372.06
B23372.06EA 58 EUR InStock
B23372.06
2-Methyl-1,3-dithiolane 99%
2-Methyl-1,3-dithiolane
Purity: 99% CAS No.: 5616-51-3 Molecular Formula: C4H8S2 Formula Weight: 120.23 Flash Point: 100°(212°F) Odour: Unpleasant Boiling Point: 40°/2mm MDL No.: MFCD01729666


Formule: C₄H₈S₂
MW: 120,23 g/mol
Point d'ébullition: 40 °C (2 mmHg)
Densité: 1.15
Point d'éclair: >100 °C (212 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01729666
Numéro CAS: 5616-51-3
EINECS: 227-038-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité