4-Éthylphénol ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B23433.30
B23433.30EA 48.7 EUR InStock
B23433.30
4-Éthylphénol ≥97%
4-Éthylphénol
Purity: 97%
CAS No.: 123-07-9
Molecular Formula: C8H10O
Formula Weight: 122.17
Flash Point: 100°(212°F)
Refractive Index: 1.5330
Melting Point: 40-45°
Boiling Point: 218-219°
Beilstein Reference: 1363317
UN No.: 2430
MDL No.: MFCD00002393
Formule: C₈H₁₀O
MW: 122,17 g/mol
Point d'ébullition: 218…219 °C
Point de fusion: 40…45 °C
Densité: 1.011
Point d'éclair: 100 °C (212 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002393
Numéro CAS: 123-07-9
EINECS: 204-598-6
ONU: 2430
ADR: 8,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité