3-Chloro-4-[(trifluoromethyl)thio]aniline ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B23500.03
B23500.03EA 79.4 EUR InStock
B23500.03
3-Chloro-4-[(trifluoromethyl)thio]aniline ≥97%
3-Chloro-4-[(trifluoromethyl)thio]aniline
Purity: 97% CAS No.: 64628-74-6 Molecular Formula: C7H5ClF3NS Formula Weight: 227.64 Melting Point: 41-44° Beilstein Reference: 6314200 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00190131
Formule: C₇H₅ClF₃NS
MW: 227,64 g/mol
Point de fusion: 41…44 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00190131
Numéro CAS: 64628-74-6
ADR: 6.1,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité