Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,4-Diméthoxybenzoate de méthyle ≥98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Methyl veratrate, 3,4-Dimethoxybenzoic acid methyl ester, Methyl 3,4-dimethoxybenzoate

B23568.18
B23568.18EA 57.2 EUR InStock
B23568.18
3,4-Diméthoxybenzoate de méthyle ≥98%
3,4-Diméthoxybenzoate de méthyle
Purity: 98+% CAS No.: 2150-38-1 Molecular Formula: C10H12O4 Formula Weight: 196.20 Melting Point: 57-61° Boiling Point: 283° MDL No.: MFCD00008430


Formule: C₁₀H₁₂O₄
MW: 196,2 g/mol
Point d'ébullition: 283 °C
Point de fusion: 57…61 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008430
Numéro CAS: 2150-38-1
EINECS: 218-424-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité